安全性情報
ABK0006
Sigma-Aldrich
SynaBridge ELISA Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KIT
¥210,000
¥210,000
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KIT
¥210,000
About This Item
UNSPSCコード:
41116158
NACRES:
NA.32
¥210,000
出荷予定日2025年4月24日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
化学種の反応性
human (Human IgG)
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
A Protein Conformational Array (PCA) in a sandwich ELISA format where the plate is coated with a panel of antibodies raised against peptides derived from the full length protein sequence of Palivizumab. Taken individually, each of these antibodies is strongly antigenic to the peptide sequence that was used in its production. However, when these peptides are incorporated into a full length correctly folded protein, the antigenicity of many of them is masked by the three dimensional structure of the protein and only a limited number of the antibodies respond. The result is a histogram which can be likened to a ‘fingerprint′ for correctly folded Palivizumab. For a Synagis Biosimilar, if the protein is correctly folded and glycosylated, the ‘fingerprint′ will match that of Palivizumab. If it is not correctly folded, previously masked peptide sequences will be exposed and will be recognized by the antibody made to that exposed sequence. In this way, changes in the ‘fingerprint′ generated by the ELISA will point out differences between the Biosimilar and authentic Palivizumab.
アプリケーション
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xing Wang et al.
Frontiers in pharmacology, 4, 103-103 (2013-08-24)
Antibody arrays were developed to probe a monoclonal antibody's three-dimensional structure (3-D structure). Peptides with overlapping regions were designed to cover the whole mAb light chain and heavy chain, respectively, and used to generate polyclonal antibodies after the conjugation of
Biosimilar mAb in-process Sample Higher Order Structure Analysis with Protein Conformational Array ELISA.
Michael Davies, Gan Wang, Jian Gong, Guofeng Fu and Xing Wang
Pharmaceut. Res., 1-11 (2016)
Yuanli Song et al.
mAbs, 10(3), 397-405 (2018-01-10)
The elucidation of antibody higher order structure (HOS) is critical in therapeutic antibody development. Since HOS determines the protein bioactivity and chemo-physical properties, this knowledge can help to ensure that the safety and efficacy attributes are not compromised. Protein conformational
Soon Kwan Jung et al.
mAbs, 6(5), 1163-1177 (2014-12-18)
Remsima (infliximab) was recently approved as the world's first biosimilar monoclonal antibody (mAb) in both the European Union and Korea. To achieve this, extensive physicochemical characterization of Remsima in relation to Remicade was conducted in order to demonstrate the highly
資料
モノクローナル抗体は、バイオ医薬品分野において最も急速に成長している治療法であり、現状のペースで承認が続けば、2020年までに世界全体での市場規模は1,250億米ドルになると予測されています。
Monoclonal antibodies (mAbs) lead biologics growth, predicted $125 billion worldwide sales by 2020, emphasizing their therapeutic significance.