スキップする
A2289
アルブミン, テトラメチルローダミンイソチオシアナート ウシ
lyophilized powder
別名:
TRITC-アルブミン
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥71,400
50 mg
カートの在庫状況を確認する
¥268,000
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% (Lowry)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
salt, free
Concentration:
≥90% protein (Lowry)
¥71,400
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% (Lowry)
form
lyophilized powder
concentration
≥90% protein (Lowry)
extent of labeling
≥0.5 mol TRITC per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
salt, free
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
テトラメチルローダミンイソチオシアネート(TRITC)は安定しており、フルオレセインイソチオシアネート(FITC)と比べて光の影響を受けにくい化合物です。アルブミンとTRITCの複合体は、in vivo顕微鏡法での微小循環の追跡に効果的です。アルブミン-TRITCは、ヒト臍帯静脈内皮細胞(T-HUVEC)におけるリン酸カルシウムナノ粒子結合DNAの追跡に役立ちます。
Application
赤色蛍光TRITC-アルブミンを使用して、細胞トランスフェクション時のリン酸カルシウム/DNAナノ粒子の取り込みを追跡しました。色素結合アルブミンがナノ粒子に組み込まれます。トランスフェクションの効率は、蛍光顕微鏡検査により追跡することが可能と考えられます。
アルブミン、テトラメチルローダミンイソチオシアネートは以下の用途に使用されています:
  • ポリエチレンビーズの光誘起放出アッセイに
  • 免疫グロブリンGコーティングの前にポリ(メチルメタクリレート)(PMMA)層を不動態化するために
  • 蛍光相関分光法に
Preparation Note
結晶凍結アルブミンから調整(A4378)。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
N8159A3264A8426
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
sheep
biological source
bovine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥90% (Lowry)
assay
-
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% protein basis (biuret)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Gene Information
sheep ... ALB(443393)
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)