A9431
アンシミドール
suitable for plant cell culture, BioReagent
別名:
α-シクロプロピル-α-(4-メトキシフェニル)-5-ピリミジンメタノール
サイズを選択してください
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品種目
BioReagent
品質水準
フォーム
powder
テクニック
cell culture | plant: suitable
アプリケーション
agriculture
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3
InChI
1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3
InChI Key
HUTDUHSNJYTCAR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9431-100MG:
A9431-25MG:
A9431-25MG-PW:
A9431-100MG-PW:
A9431-BULK:
A9431-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCアクティブなフィルタ