安全性情報
A9141
Sigma-Aldrich
アンチトロンビン III ウシ血漿由来
lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (E1%/280 = 6.5)
別名:
Xa因子阻害物質, ヘパリン補因子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
bovine plasma
フォーム
lyophilized powder
比活性
200-400 units/mg protein (E1%/280 = 6.5)
溶解性
water: 10 units/mL, clear, colorless
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
セリンプロテア-ゼインヒビタ-であり、トロンビンと活性化X因子(Xa)のインヒビタ-でもあります。有効濃度は、プロテイナ-ゼと等モルです。
関連事項
トロンビンの抗血清と混同しないようご注意ください。
単位の定義
1unitは、ヘパリン0.1unitの存在下で試験した正常ヒト血漿プ-ル0.1mLに含まれる活性です。
再構成
脱イオン水1.0 mLで復元すると、最低限表示された活性を含む0.02M Tris溶液(pH 7.5, 0.1M NaCl)となります。
アナリシスノート
ゲル電気泳動により均一性を確認済
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9141-10UN:
A9141-BULK:
A9141-VAR:
A9141-50UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Silvia Grasso et al.
Cell death and differentiation, 27(2), 790-807 (2019-07-10)
Neuroblastoma is the most common extra-cranial pediatric solid tumor, responsible for 13-15% of pediatric cancer death. Its intrinsic heterogeneity makes it difficult to target for successful therapy. The adaptor protein p140Cap/SRCIN1 negatively regulates tumor cell features and limits breast cancer