安全性情報
A9026
Sigma-Aldrich
Aflatoxin B2a
~90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O7
CAS番号:
分子量:
330.29
EC Number:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
~90%
保管温度
2-8°C
警告
Possibly carcinogenic.
調製ノート
Chemically derived from an Aspergillus flavus metabolite
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A9026-10UG:
A9026-50UG:
A9026-BULK:
A9026-VAR:
A9026-5UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)