Merck
A8598
Sigma-Aldrich
アンシタビン 塩酸塩
別名:
2,2′-アンヒドロ-(1-β-D-アラビノフラノシル)シトシン 塩酸塩, シクロ-C, シクロシチジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥13,000
¥13,000
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥13,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3O4 · HCl
CAS番号:
分子量:
261.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥13,000
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
SMILES記法
Cl[H].OC[C@H]1[C@H](O)O[C@@H]2[C@H]1OC3=NC(=N)C=C[N@@H]23
InChI
1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
InChI Key
KZOWNALBTMILAP-JBMRGDGGSA-N
アプリケーション
Ancitabine hydrochloride is an antineoplastic agent for the treatment of lymphatic leukemia and sinus acceleration.
生物化学的/生理学的作用
抗腫瘍薬。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A8598-BULK:
A8598-1G:
A8598-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tyramine-like effect of cyclocytidine (2,2'-anhydro-1-β-arabinofuranosylcytosine hydrochloride), an antineoplastic agent
Oguro, K., Hashimoto, K.
The Journal of Experimental Medicine, 124, 83-90 (1978)
M Hewish et al.
British journal of cancer, 108(4), 983-992 (2013-01-31)
DNA mismatch repair deficiency is present in a significant proportion of a number of solid tumours and is associated with distinct clinical behaviour. To identify the therapeutic agents that might show selectivity for mismatch repair-deficient tumour cells, we screened a