Merck
A5156
Sigma-Aldrich
アクチノマイシン D–マンニトール
lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥17,200
¥17,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥17,200
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥17,200
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
Streptomyces sp.
品質水準
フォーム
lyophilized powder
yellow to orange
溶解性
H2O: 20 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=CC(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C61H84N12O16.C6H14O6/c1-27(2)43-58(83)72-22-16-18-35(72)56(81)68(12)25-39(75)70(14)49(29(5)6)60(85)87-32(10)45(54(79)64-43)66-52(77)34-21-20-31(9)51-47(34)63-48-38(89-51)24-37(74)42(62)41(48)53(78)67-46-33(11)88-61(86)50(30(7)8)71(15)40(76)26-69(13)57(82)36-19-17-23-73(36)59(84)44(28(3)4)65-55(46)80;7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h20-21,24,27-30,32-33,35-36,43-46,49-50H,16-19,22-23,25-26,62H2,1-15H3,(H,64,79)(H,65,80)(H,66,77)(H,67,78);3-12H,1-2H2/t32-,33-,35+,36+,43-,44-,45+,46+,49+,50+;3-,4-,5-,6-/m11/s1
InChI Key
AURFRHZIDSMTRK-CSXPNASWSA-N
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
アクチノマイシンDは選択剤として使用され、染色体の様々な領域を区別する分染法で使用されます。アクチノマイシンはアポトーシスを誘発し、強力な抗腫瘍剤として使用されます[1]
生物化学的/生理学的作用
DNAと安定した複合体を形成し、DNA依存性RNA合成を妨げるRNAポリメラーゼの動きをブロックすることにより、細胞増殖を阻害する抗腫瘍性抗生物質です。アポトーシスを誘発します。強力な抗腫瘍剤です。細胞培養アプリケーションでは、アクチノマイシンDは選択剤として使用され、染色体の様々な領域を区別する分染法で使用されます。
アクチノマイシンDは、DNAと安定した複合体を形成し、DNA依存性RNA合成を妨げるRNAポリメラーゼの動きをブロックすることにより、細胞増殖を阻害する抗腫瘍性抗生物質です。アポトーシスを誘発します。強力な抗腫瘍剤です。
抗悪性腫瘍性抗生物質です。DNAと安定した複合体を形成すると共に、RNAポリメラーゼの移動をブロックして、DNA依存性RNA合成を妨げることで、細胞増殖を阻害します。アポトーシスを誘導します。強力な抗腫瘍剤です。細胞培養において、アクチノマイシンDは選択剤としてや異なる染色体領域の分染法に用いられます。
構成
1バイアルにつき、1 mg アクチノマイシン D 、 49 mg マンニト-ル
その他情報
本粉末は吸湿性かつ光感受性です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
A5156-VAR:
A5156-BULK:
A5156-1VL:
A5156-1VL-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G S Ridge et al.
Nucleic acids research, 22(24), 5241-5246 (1994-12-11)
The antitumour antibiotic actinomycin D normally binds to DNA by intercalation at sequences containing the CpG step, but in the presence of daunomycin it has been reported to interact with poly(dA-dT). This observation has neither been confirmed nor explained. Here
Haishan Xu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 16(17), 4392-4400 (2010-08-25)
ABT-737, which blocks the function of Bcl-2 and Bcl-X(L) but not Mcl-1, has shown single-agent activity in preclinical models of small cell lung cancer (SCLC). Elevated expression of Mcl-1 induces resistance to ABT-737 in SCLC. Based on the short half-life
Louis-Marie Bloyet et al.
Journal of virology, 94(13) (2020-04-24)
Nonsegmented negative-strand (NNS) RNA viruses possess a ribonucleoprotein template in which the genomic RNA is sequestered within a homopolymer of nucleocapsid protein (N). The viral RNA-dependent RNA polymerase (RdRP) resides within an approximately 250-kDa large protein (L), along with unconventional
William J Neidermyer et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007875-e1007875 (2019-06-22)
Infection of mammalian cells with vesicular stomatitis virus (VSV) results in the inhibition of cellular translation while viral translation proceeds efficiently. VSV RNA synthesis occurs entirely within the cytoplasm, where during transcription the viral polymerase produces 5 mRNAs that are