スキップする
A0637
DL-2-アミノアジピン酸
≥99% (TLC), powder, gliotoxic
別名:
DL-α-アミノアジピン酸
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
1 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥28,200
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥53,400
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥92,300
この商品について
化学式:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
161.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-809-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
¥28,200
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
DL-2-アミノアジピン酸, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
196-198 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
Application
DL-2-アミノアジピン酸(AAA)は、網膜に移植された細胞の効率的な組込みを妨げる星状細胞を殺傷するためのアストロトキシンとして使用されています。また、星状細胞の腫脹がねじれに及ぼす影響を研究するために、グリオトキシンとしても使用されています。
Biochem/physiol Actions
DL-2-アミノアジピン酸(AAA)は、グルタミン酸塩の6炭素ホモログであり、グリオトキシン系化合物です。一般的にα-アミノアジピン酸誘導性グリア毒性の機序を研究するためのモデルとして機能する小脳培養物中アストログリア(星状膠細胞)の数を大幅に減らすために使用されます。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
21770092591H3648
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
196-198 °C (lit.)
mp
260 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-2-アミノアジピン酸
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)