Merck
A4213
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗マルトース結合タンパク質抗体-ペルオキシダーゼ標識 マウス宿主抗体
clone MBP-17, purified immunoglobulin, lyophilized powder
別名:
モノクロナール抗マルトース結合タンパク質, 抗MBP抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥146,000
¥146,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥146,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥146,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MBP-17, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
包装
vial of 0.5 mL
テクニック
western blot: 1:1,000 using purified, recombinant MBP
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
抗体は、未変性および変性・還元型の精製MBPやMBP融合タンパク質を認識します。
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein (MBP) (mouse IgG1 isotype) is derived from the MBP-17 hybridoma produced by the fusion of mouse myeloma cells and splenocytes from a BALB/c mouse immunized with purified recombinant MBP fusion protein. Maltose Binding Protein (MBP) is a periplasmic protein, which is specific to bacteria. It has maltodextrin binding site and binds to linear and cyclic maltodextrins. The mature MBP is produced from the pre-protein containing 26 amino acids, as signal peptide.
免疫原
精製したリコンビナントMBP融合タンパク質。
アプリケーション
Endogenous intracellular levels of MBP in salmonella cells were determined by western blot analysis using a monoclonal anti-MBP antibody.
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein Peroxidase antibody produced in mouse has been used in:
  • immunoblotting
  • dot blot
  • enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
Maltose Binding Protein (MBP) is often used to tag recombinant proteins to enhance the yield and facilitate the purification of the fusion product. Additionally, MBP tags can also improve the immunogenicity of the tagged protein. Thus, MBP can also be used as a carrier protein for vaccinations.
Maltose Binding Protein (MBP) mediates uptake of maltose. MBP is a substrate for chaperone secB. It has been reported that the addition of a maltose binding protein (MBP) tag creates a stable fusion product that does not appear to interfere with the bioactivity of the protein or with the biodistribution of the MBP tagged product.
物理的形状
Lyophilized in 0.01 M sodium phosphate buffered saline containing 1% bovine serum albumin and 0.05% MIT.
調製ノート
Avrameas, S., et al., Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)によって報告された2段階グルタルアルデヒド法により作製しています。
再構成
標識抗体は0.5 mLの脱イオン水で復元してください。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
IXO97506:
A4213-BULK:
A4213-1VL-PW:
A4213-1VL:
A4213-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of signal peptide on the stability and folding kinetics of maltose binding protein.
Beena K, et al.
Biochemistry, 43(12), 3608-3619 (2004)
The 2.3-A resolution structure of the maltose-or maltodextrin-binding protein, a primary receptor of bacterial active transport and chemotaxis.
Spurlino JC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266(8), 5202-5219 (1991)
P Bellot et al.
Veterinary immunology and immunopathology, 152(1-2), 101-108 (2012-10-20)
Maltose binding protein (MBP) is often fused to a relevant protein to improve its yield and facilitate its purification, but MBP can also enhance the immunogenicity of the fused proteins. Recent data suggest that MBP may potentiate antigen-presenting functions in