SAB4200082
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein (MBP) antibody produced in rat
1.0 mg/mL, clone MBP 7G4, purified immunoglobulin
別名:
Anti-MBP
サイズを選択してください
¥96,000
サイズを選択してください
About This Item
¥96,000
おすすめの製品
由来生物
rat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MBP 7G4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
交差性
wide range
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using MBP recombinant protein
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200082-25UL:
SAB4200082-200UL:
SAB4200082-BULK:
SAB4200082-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)