Merck
I5404
Sigma-Aldrich
IgG2, κ ヒトミエローマ血漿由来
purified immunoglobulin, >95% (SDS-PAGE)
別名:
ヒトIgG2-κ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
application:
citations:
11
由来生物
human
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
IgG抗体サブタイプは、免疫系で最も多く見られる血清免疫グロブリンです。B細胞から分泌され、血液および細胞外液に含まれており、細菌、真菌、ウイルスによる感染から保護します。胎盤を通じて胎児に移行する母体のIgGは、新生児の感染症に対する免疫防御に不可欠です。
ヒトミエローマIgG2、κは、分画クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーおよびアフィニティークロマトグラフィーによりヒト血漿から精製されます。
アプリケーション
精製されたIgG2、κは、イムノグロブリンキャリブレーター、リファレンス抗原、ブロッキング剤またはコーティングタンパク質として、ELISA、ドットブロットイムノバインディング、ウェスタンイムノブロッティング、免疫拡散、免疫電気泳動、血球凝集および細胞結合アッセイを含む多様な免疫アッセイに使用可能です。ヒトミエローマIgG2、κaは、ヒトおよびマウス抗体におけるトリスルフィド修飾の特性評価ならびにフローサイトメトリーに使用されました。
物理的形状
0.02M Trisバッファ-生理食塩水溶液 (pH 8.0)。
アナリシスノート
免疫電気泳動および間接ELISA法により確認済み。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
I5404PROC:
I5404-1MG-PW:
I5404-PH:
I5404-VAR:
I5404-BULK-N:
I5404-BULK:
I5404-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sheng Gu et al.
Analytical biochemistry, 400(1), 89-98 (2010-01-21)
Trisulfides are a posttranslational modification formed by the insertion of a sulfur atom into a disulfide bond. Although reports for trisulfides in proteins are limited, we find that they are a common modification in natural and recombinant antibodies of all
Jorn J Heeringa et al.
Allergy, 75(5), 1121-1132 (2019-10-07)
While treatment for atopic rhinitis is aimed mostly to relieve symptoms, only allergen-specific immunotherapy (AIT) is targeted to modify the natural history of allergic diseases. This results in sustained clinical tolerance, even when treatment has stopped. The immunomodulatory effects of
Jonatan Dewulf et al.
Cancers, 13(9) (2021-05-06)
The involvement of RANK/RANKL signaling in the tumor microenvironment (TME) in driving response or resistance to immunotherapy has only very recently been recognized. Current quantification methods of RANKL expression suffer from issues such as sensitivity, variability, and uncertainty on the
Zhongqi Zhang et al.
mAbs, 11(8), 1381-1390 (2019-08-15)
Human IgG antibodies containing terminal alpha 2,6-linked sialic acid on their Fc N-glycans have been shown to reduce antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity and possess anti-inflammatory properties. Although terminal sialylation on complex N-glycans can happen via either an alpha 2,3-linkage or an
Misty W Stevens et al.
mAbs, 6(2), 547-555 (2014-02-05)
Ch-mAb7F9, a human-mouse chimeric monoclonal antibody (mAb) designed to bind (+)-methamphetamine (METH) with high affinity and specificity, was produced as a treatment medication for METH abuse. In these studies, we present the preclinical characterization that provided predictive evidence that ch-mAb7F9