Merck
A3835
Sigma-Aldrich
アスコマイシン Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus由来
greener alternative
別名:
Changchuanmycin, FK-520, FR900520, Immunomycin, L 683590
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥43,800
¥43,800
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥43,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H69NO12
CAS番号:
分子量:
792.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥43,800
出荷予定日2025年4月13日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 59
new score: 54
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抗生物質活性スペクトル
fungi
環境により配慮した代替製品カテゴリ
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCC1\C=C(C)\C[C@H](C)C[C@H](OC)C2O[C@](O)([C@H](C)C[C@@H]2OC)C(=O)C(=O)N3CCCC[C@H]3C(=O)OC([C@H](C)[C@@H](O)CC1=O)\C(C)=C\[C@@H]4CC[C@@H](O)[C@@H](C4)OC
InChI
1S/C43H69NO12/c1-10-30-18-24(2)17-25(3)19-36(53-8)39-37(54-9)21-27(5)43(51,56-39)40(48)41(49)44-16-12-11-13-31(44)42(50)55-38(28(6)33(46)23-34(30)47)26(4)20-29-14-15-32(45)35(22-29)52-7/h18,20,25,27-33,35-39,45-46,51H,10-17,19,21-23H2,1-9H3/b24-18+,26-20+/t25-,27+,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38+,39+,43+/m0/s1
InChI Key
ZDQSOHOQTUFQEM-NURRSENYSA-N
詳細
アスコマイシン(FK520)は、土壌細菌Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticusから分離されたマクロライド系およびマクロラクトン系抗生物質です。アスコマイシンは、マクロライド系タクロリムス(FK-506)のC21エチル類似体です。アスコマイシンは23員ポリケチド大環状化合物です。[1]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つを順守したグリーン代替品をお客様にお届けすることをお約束します。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則“危険性の低い化学合成”および“エネルギー効率を考慮した設計”における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
化学構造:マクロラクタム
生物化学的/生理学的作用
アスコマイシンは強力な免疫抑制薬です。同種異系Tリンパ球の増殖を阻害し、高い親和性でFKBPに結合し、nMの範囲でカルシニューリンホスファターゼを阻害します。
アスコマイシン(FK520)は、高い抗真菌[2]および免疫抑制活性を有します。[1]アスコマイシンは、T細胞のFK-506結合タンパク質のペプチジル-プロリル シス-トランスイソメラーゼ活性を阻害することが示されています。[3]
関連事項
FK506の21位のアリル基をエチル基にしたアナログです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3835-1MG:
A3835-BULK:
A3835-1MG-PW:
A3835-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Discovery of Less Nephrotoxic FK506 Analogs and Determining Immunophilin Dependence of Immunosuppressant Nephrotoxicity with a Novel Single-Dose Rat Cisplatin Potentiation Assay
Mollison KW, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 283(3), 1509-1519 (1997)
Comparison of FK-506, rapamycin, ascomycin, and cyclosporine in mouse models of host-versus-graft disease and heterotopic heart transplantation.
K W Mollison et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 685, 55-57 (1993-06-23)
Metabolic network model guided engineering ethylmalonyl-CoA pathway to improve ascomycin production in Streptomyces hygroscopicus var. ascomyceticus
Wang J, et al.
Microbial cell factories, 16(1), 1-13 (2017)
Engineering of the LysR family transcriptional regulator FkbR1 and its target gene to improve ascomycin production
Song K, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 101(11), 4581-4592 (2017)
Nariyasu Mano et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(13-14), 968-974 (2011-03-26)
Ion suppression can negatively affect the performance characteristics of LC/ESI-MS/MS based methods, and we wished to identify sources of ion suppression in an assay for quantitating sirolimus in human whole blood. We first compared the peak areas of sirolimus and
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.