Merck
A3509
Sigma-Aldrich
2-アミノプリン
≥99%
別名:
2-AP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,800
250 MG
¥45,900
500 MG
¥80,700
1 G
¥139,000
¥25,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,800
250 MG
¥45,900
500 MG
¥80,700
1 G
¥139,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5N5
CAS番号:
分子量:
135.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
¥25,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
mp
280-282 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncc2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C5H5N5/c6-5-7-1-3-4(10-5)9-2-8-3/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI Key
MWBWWFOAEOYUST-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-アミノプリンは、真核生物開始因子-2α (eIF2α)-変形性関節症(OA)軟骨細胞のリン酸化を阻害するために使用されています。[1]
2-アミノプリン(2-AP)は、二本鎖RNA依存性プロテインキナーゼであるプロテインキナーゼR(PKR)を特異的に阻害するのに使用されます。
生物化学的/生理学的作用
2-アミノプリン(2AP)は、グアノシンとアデノシンの類似体であり、シトシンおよびチミンと塩基対を形成できます。核酸の構造や動態を調べる蛍光プローブとして使用されます。[2]2-アミノプリン(2-AP)は、二本鎖RNA依存性プロテインキナーゼであるプロテインキナーゼR(PKR)を阻害します。[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3509-1G:
A3509-100MG:
A3509-VAR:
A3509-BULK:
A3509-250MG:
A3509-25MG:
A3509-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bakhos A Tannous et al.
Journal of the National Cancer Institute, 105(17), 1322-1331 (2013-08-14)
Glioblastomas exhibit a high level of chemotherapeutic resistance, including to the antimitotic agents vincristine and taxol. During the mitotic agent-induced arrest, glioblastoma cells are able to perform damage-control and self-repair to continue proliferation. Monopolar spindle 1 (MPS1/TTK) is a checkpoint
2-Aminopurine fluorescence quenching and lifetimes: role of base stacking
Jean JM and Hall KB
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 98(1), 37-41 (2001)
2-Aminopurine.
A Ronen
Mutation research, 75(1), 1-47 (1980-01-01)
Julien Godet et al.
Nucleic acids research, 41(9), 5036-5048 (2013-03-21)
The HIV-1 nucleocapsid protein (NCp7) is a nucleic acid chaperone required during reverse transcription. During the first strand transfer, NCp7 is thought to destabilize cTAR, the (-)DNA copy of the TAR RNA hairpin, and subsequently direct the TAR/cTAR annealing through
Endoplasmic reticulum stress induces the expression of COX-2 through activation of eIF2alpha, p38-MAPK and NF-kappaB in advanced glycation end products stimulated human chondrocytes
Rasheed Z and HaqqiTM
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research, 1823(12), 2179-2189 (2012)