Merck
A3355
Sigma-Aldrich
ATC0175
≥98% (HPLC), solid
別名:
N-(cis-4-{[4-(ジメチルアミノ)キナゾリン-2-イル]アミノ}シクロヘキシル)-3,4-ジフルオロベンズアミド塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥63,070
¥63,070
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥63,070
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H26ClF2N5O
CAS番号:
分子量:
461.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥63,070
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: soluble 5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].CN(C)c1nc(N[C@@H]2CC[C@@H](CC2)NC(=O)c3ccc(F)c(F)c3)nc4ccccc14
InChI
1S/C23H25F2N5O.ClH/c1-30(2)21-17-5-3-4-6-20(17)28-23(29-21)27-16-10-8-15(9-11-16)26-22(31)14-7-12-18(24)19(25)13-14;/h3-7,12-13,15-16H,8-11H2,1-2H3,(H,26,31)(H,27,28,29);1H/t15-,16+;
InChI Key
HUUPKFUYSQNNLO-FAESNJTISA-N
生物化学的/生理学的作用
メラニン凝集ホルモンレセプタ-1(MCHR1)の非ペプチド性アンタゴニストであり、経口活性を有します。
ATC0175 is a non-peptide, orally active melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCHR1) antagonist.
特徴および利点
This compound is featured on the Melanin-Concentrating Hormone Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3355-BULK:
A3355-VAR:
A3355-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shigeyuki Chaki et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 313(2), 831-839 (2005-01-29)
Melanin-concentrating hormone (MCH) is a cyclic peptide produced in the lateral hypothalamus. It has been implicated in a number of physiological processes including feeding behavior, energy balance, and the regulation of emotional states. Here, we report in vitro and in