Merck
A3017
Sigma-Aldrich
アルミニウムクロリド 六水和物
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AlCl3 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
241.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥98%
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A3017-BULK:
A3017-1KG:
A3017-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)