Merck
A2856
Sigma-Aldrich
抗ATG7 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-APG7, Anti-APG7-like, Anti-APG7L, Anti-Apoptosis-specific-protein, Anti-Autophagy protein 7-like, Anti-Ubiquitin activating enzyme E1-like protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μL
¥27,800
200 μL
¥92,000
¥27,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μL
¥27,800
200 μL
¥92,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥27,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~75 kDa
交差性
rat, human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using human U87 cell lysate
western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATG7(10533)
mouse ... Atg7(74244)
rat ... Atg7(312647)
詳細
細胞はオートファジー(自己貪食)という異化プロセスにより細胞質成分をリソソームに送達し、タンパク質を分解します。16 ATG遺伝子はオートファゴソーム調製に不可欠であり、そのうちAtg7はユビキチン様タンパク質Atg12およびAtg8を活性化するために必要なものです。Atg7は、新生児におけるアミノ酸供給、ならびに飢餓時のマウスにおけるタンパク質や細胞小器官(オルガネラ)のバルク分解にも不可欠です。抗ATG7抗体は、免疫組織化学的検査および免疫沈降法に使用できます。ウサギ抗ATG7抗体は、ヒト、マウスおよびラットのAtg7と特異的に反応します。
免疫原
C末端システイン残基を介してKLHに結合したヒトATG7のアミノ酸38-50に対応する合成ペプチド。対応する配列はラットとマウスで同一です。
アプリケーション
ウサギで産生された抗ATG7抗体は、次の用途で使用されています:
  • オートファジー関連遺伝子の定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応
  • 免疫蛍光および免疫ブロッティング
  • オートファジータンパク質の生体内アセチル化/脱アセチル化
ウサギ抗ATG7抗体は、1:2000で4%パラホルムアルデヒドで固定されたマウス中脳の切片の免疫組織化学的検査に使用されました。
ウサギ抗ATG7抗体は、免疫ブロッティングアッセイに使用されています。この抗体は、ヒトU87細胞溶解物(ライセート)を使用した1~2 μLでの免疫沈降アプリケーションでの使用にも適しています。
抗ATG7抗体は、ウエスタンブロッティングおよび免疫ブロッティングに使用できます。
生物化学的/生理学的作用
オートファジー関連7(ATG7)は、カスパーゼ媒介性のオートファジーおよびアポトーシスを調節します。これは腫瘍進行に重大な影響を及ぼし、ATG7は腫瘍抑制因子として機能します。ATG7は多くの種類のがんに関連していることが知られているため、がん治療での標的と考えられています。ATG7遺伝子の喪失は、肝臓の発がんの要因となります。ATG7遺伝子は、脂質化および抱合系に不可欠なE1様酵素をコードしています:それぞれ、ユビキチン様微小管結合タンパク質1A/1B-軽鎖3(LC3)およびオートファジー関連12(ATG12)。
物理的形状
pH 7.4の0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水中に15 mMのアジ化ナトリウムを含有する溶液。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2856-25UL:
A2856-200UL:
A2856-VAR:
A2856-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Midbody ring disposal by autophagy is a post-abscission event of cytokinesis
Pohl C and Jentsch S
Nature Cell Biology, 11(1), 65-65 (2009)
The emerging links between sirtuins and autophagy
Sirtuins, 259-271 (2013)
Man J Livingston et al.
Autophagy, 12(6), 976-998 (2016-04-29)
Renal fibrosis is the final, common pathway of end-stage renal disease. Whether and how autophagy contributes to renal fibrosis remains unclear. Here we first detected persistent autophagy in kidney proximal tubules in the renal fibrosis model of unilateral ureteral obstruction
Shinichi Kawano et al.
Biology open, 6(11), 1644-1653 (2017-10-04)
Adhesion of cells to the extracellular matrix (ECM) via focal adhesions (FAs) is crucial for cell survival, migration, and differentiation. Although the regulation of FAs, including by integrins and the ECM, is important to cell behavior, how FAs are regulated
ATG7 regulates energy metabolism, differentiation and survival of Philadelphia-chromosome-positive cells
Karvela M, et al.
Autophagy, 12(6), 936-948 (2016)