Merck
A211630
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-TC-rA(bz) ホスホロアミダイト
configured for ABI
別名:
N6-ベンゾイル-O5'-(4,4'-ジメトキシトリチル)-O2'-(1,1-ジオキソチオモルホリン-4-チオカルボニル)アデノシン O3'-(O-(2-シアノエチル)-N,N-ジイソプロピルホスホルアミジット)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C52H59N8O10PS2
CAS番号:
分子量:
1051.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
solid
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
≤0.5% 3′-TC isomer (reversed phase HPLC)
≤0.5% P(III) Impurities 145-155ppm (31P-NMR)
white to light yellow
溶解性
acetonitrile: toluene (1:1): 0.1 M at 18 °C, clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for ABI
核酸プロファイル
base: adenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: TC
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OC(=S)N3CCS(=O)(=O)CC3)[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n4cnc5c(NC(=O)c6ccccc6)ncnc45)(c7ccccc7)c8ccc(OC)cc8
InChI
1S/C52H59N8O10PS2/c1-35(2)60(36(3)4)71(67-29-13-26-53)70-45-43(32-66-52(38-16-11-8-12-17-38,39-18-22-41(64-5)23-19-39)40-20-24-42(65-6)25-21-40)68-50(46(45)69-51(72)58-27-30-73(62,63)31-28-58)59-34-56-44-47(54-33-55-48(44)59)57-49(61)37-14-9-7-10-15-37/h7-12,14-25,33-36,43,45-46,50H,13,27-32H2,1-6H3,(H,54,55,57,61)/t43-,45-,46-,50-,71?/m1/s1
InChI Key
CDNDGAZKHYLQRS-AEBGNYAMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Customer Containerと共に使用するために、最終消費者に対して直接販売か、または販売店を通じた販売かのどちらかになります。
本製品は、Agilent Technologiesからのライセンスを受けて製造販売され、審理中の米国特許出願番号第12/118,655号、第12/466326号、第61/099,131号、およびAgilent Technologiesにすべて帰属するPCT/US08/63342とPCT/US09/057922に由来する、関連する同等の外国特許を含みます。本製品の購入により購入者には本特許下で、商用目的も含めて、購入者内部での研究専用のオリゴヌクレオチドを合成する目的の生成物に使用する、限定的、包括的、譲渡不可の権利(再販売、再包装、または追加的サブライセンスの権利を含まない)が譲渡されます。特別の定めがある場合を除いて、明示したり含蓄的に、禁反言によりまたはその他のいかなる場合も問わず、購入者に他のライセンスは許可されません。以下の用途でのオリゴヌクレオチド類の合成に本製品の使用が許可されていないことを、購入者は合意し、了解するものとします。販売目的。無償診療の対価として個人または個人の介護者に提供されるデータをもたらす個人検体と関連して用いられる臨床診断設定における使用を含む診断用途。本製品を用いて合成したオリゴヌクレオチド類は臨床試験にも、その他の治療目的にも使用できないこと。本製品はAgilent Technologies, Inc.の許諾に従って販売され、これら特許に基づくその他すべての権利をAgilent Technologiesは所有しています。
バルク数量販売およびOligo Houseへの販売に限定されないすべての販売で使用するために、購入者はAgilentと独自に許諾契約を直接結ぶ必要があります。
本製品およびその使用は、審理中の米国特許出願番号第12/118,655号、第12/466326号、第61/099,131号、およびAgilent Technologiesにすべて帰属するPCT/US08/63342とPCT/US09/057922に由来する、関連する同等の外国特許を含みます。本製品は、Agilent Technologies, Inc.から購入するために購入者が直接結んだ使用許諾および認可に基づき、Agilent Technologies, Inc.による認可に従って、販売者からいかなる権利も譲渡されることなく、購入者に販売されます。明示したり含蓄的に、禁反言によりまたはその他のいかなる場合も問わず、購入者に他のライセンスは許可されません。購入者の本製品使用権は、購入者がAgilentと直接結んだ使用許諾契約により唯一かつ明確に決められています。
本製品は、Agilent Technologiesからのライセンスを受けて製造販売され、審理中の米国特許出願番号第12/118,655号、第12/466326号、第61/099,131号、およびAgilent Technologiesにすべて帰属するPCT/US08/63342とPCT/US09/057922に由来する、関連する同等の外国特許を含みます。
本製品およびその使用は、審理中の米国特許出願番号第12/118,655号、第12/466326号、第61/099,131号、およびAgilent Technologiesにすべて帰属するPCT/US08/63342とPCT/US09/057922に由来する、関連する同等の外国特許を含みます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A211600-00:
A211600-AGL:
A211600-C:
A211630-1G:4548173308036
A211630-0.5G:4548173308029
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)