A111050
DMT-dA(bz) ホスホロアミダイト
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
別名:
DMT-dA(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシアデノシン、3'-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト], N6-ベンゾイル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシアデノシン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト]
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
色
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
核酸プロファイル
base: deoxyadenosine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C47H52N7O7P/c1-32(2)54(33(3)4)62(59-27-13-26-48)61-40-28-42(53-31-51-43-44(49-30-50-45(43)53)52-46(55)34-14-9-7-10-15-34)60-41(40)29-58-47(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(56-5)23-19-36)37-20-24-39(57-6)25-21-37/h7-12,14-25,30-33,40-42H,13,27-29H2,1-6H3,(H,49,50,52,55)/t40-,41+,42+,62?/m0/s1
InChI Key
GGDNKEQZFSTIMJ-AKWFTNRHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間または室温で24時間
- ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドを取得可能。本製品はABI合成機に付属しています。
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
A111050-5G:4548173342290
A111050-10G:4548173342283
A111050-6X5G:4548173342306