Merck
C111000
Sigma-Aldrich
DMT-dC(bz) ホスホロアミダイト
別名:
DMT-dC(bz)アミダイト, N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシシチジン,3'-[2-シアノエチルN,N-?ビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト], N4-ベンゾイル-5'-O-(4,4'-ジメトキシトリチル)-2'-デオキシシチジン-3'-O-[O-(2-シアノエチル)-N,N'-ジイソプロピルホスホロアミダイト], シチジン、N-ベンゾイル-5'-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2'-デオキシ-,3'-[2-シアノエチルビス(1-メチルエチル)ホスホロアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H52N5O8P
CAS番号:
分子量:
833.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder or granules
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
核酸プロファイル
base: deoxycytidine
base protecting group: benzoyl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(NC(=O)c4ccccc4)=NC3=O)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C46H52N5O8P/c1-32(2)51(33(3)4)60(57-29-13-27-47)59-40-30-43(50-28-26-42(49-45(50)53)48-44(52)34-14-9-7-10-15-34)58-41(40)31-56-46(35-16-11-8-12-17-35,36-18-22-38(54-5)23-19-36)37-20-24-39(55-6)25-21-37/h7-12,14-26,28,32-33,40-41,43H,13,29-31H2,1-6H3,(H,48,49,52,53)/t40-,41+,43+,60?/m0/s1
InChI Key
PGTNFMKLGRFZDX-SALLYJDFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
DMT-dC(bz)ホスホロアミダイトは、DNAホスホロアミダイトのグループに属します。主な特徴は以下のとおりです:
  • 環外アミン機能は、ベンゾイル基(dA(bz)およびdC(bz))またはイソブチリル基(dG(ib))によって保護
  • 推奨される切断および脱保護条件は、標準的な塩基部保護オリゴヌクレオチドでは、濃縮アンモニア溶液を用いて55 °Cで8時間または室温で24時間
  • ProligoのDNAホスホロアミダイトの高いカップリング効率により、高収率で高品質のオリゴヌクレオチドを取得可能