The composition information for this product can be found on NIST certification. Please review the certificate of analysis for this standard: https://www-s.nist.gov/srmors/certificates/1950.pdf.
おすすめの製品
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
包装
pkg of 5 x 1 mL
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
アプリケーション
clinical research
フォーマット
matrix material
関連するカテゴリー
詳細
SRM 1950は、“正常な”ヒト血漿を示すようデザインされています。
米国国立標準技術研究所(NIST)と国立衛生研究所(NIH)の国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所(NIDDK)の共同研究で開発されました。値の割り当ての分析は、NISTおよび疾病管理予防センター(CDC)(アトランタ、GA)が実施しました。ビタミンD結合タンパク質を除くすべての認証値および標準値は、NISTの方法による結果とCDCによる結果(入手できる場合)の一致に基づいています。ビタミンD結合タンパク質の標準値は、NISTの方法による結果とワシントン大学の方法による結果の一致に基づいています。
SRM 1950 _SDS
SRM 1950_CERT
米国国立標準技術研究所(NIST)と国立衛生研究所(NIH)の国立糖尿病・消化器・腎臓病研究所(NIDDK)の共同研究で開発されました。値の割り当ての分析は、NISTおよび疾病管理予防センター(CDC)(アトランタ、GA)が実施しました。ビタミンD結合タンパク質を除くすべての認証値および標準値は、NISTの方法による結果とCDCによる結果(入手できる場合)の一致に基づいています。ビタミンD結合タンパク質の標準値は、NISTの方法による結果とワシントン大学の方法による結果の一致に基づいています。
SRM 1950 _SDS
SRM 1950_CERT
アプリケーション
特徴および利点
- 1ユニットのSRM 1950は、それぞれ約1.0 mLの血漿を含む5本のバイアルから構成。
- 関連する不確定度は信頼度95%で表示
- 製品の説明、廃棄、輸送に関する情報は、付属のMSDSに記載
- 同梱のNIST証明書に、RMの有効期限、ユーザーへの警告、適切な保管と使用に関する指示、調製、および分析に関する詳細を記載
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Quantification of vitamin D and 25-hydroxyvitamin D in soft tissues by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 932, 6-11 (2013)
Unbound free fatty acid profiles in human plasma and the unexpected absence of unbound palmitoleate
Journal of Lipid Research, 58(3), 578-585 (2017)
Analysis of human C24 bile acids metabolome in serum and urine based on enzyme digestion of conjugated bile acids and LC-MS determination of unconjugated bile acids
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(21), 5287-5300 (2018)