Merck
A1685
Sigma-Aldrich
2-メチル-2-ブタノール
≥99%
別名:
tert-アミルアルコール, tert-ペンタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2C(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1361351
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
3 (vs air)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
819 °F
expl. lim.
9 %
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI Key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
68.9 °F - closed cup
引火点(℃)
20.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1685-1L:
A1685-250ML:
A1685-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)