Merck
306878
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-2-メチルブタン
95%
別名:
tert-アミルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CBr(CH3)2
CAS番号:
分子量:
151.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4423 (lit.)
bp
107 °C/735 mmHg (lit.)
密度
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
InChI Key
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
モノおよびジアルコール中の2-ブロモ-2-メチルブタンと2-ブロモ-2-メチルプロパンの溶液のエンタルピーを調査しました
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F - closed cup
引火点(℃)
5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
306878-100G:
306878-VAR:
306878-5G:
306878-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)