Merck
A0987
Sigma-Aldrich
n-アミル2-[3,5-ジヒドロキシ-2-(1-ノナノイル)フェニル]酢酸
≥98% (HPLC)
別名:
サイトスポロンA n-アニルエステル, 化合物10i
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34O5
CAS番号:
分子量:
378.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white
溶解性
DMSO: >65 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCC(=O)c1c(O)cc(O)cc1CC(=O)OCCCCC
InChI
1S/C22H34O5/c1-3-5-7-8-9-10-12-19(24)22-17(14-18(23)16-20(22)25)15-21(26)27-13-11-6-4-2/h14,16,23,25H,3-13,15H2,1-2H3
InChI Key
FCKDHZVFIMRCNM-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
n-アミル2-[3,5-ジヒドロキシ-2-(1-ノナノイル)フェニル]酢酸は、Nur77のアゴニストです。Nur77は、増殖、分化、アポトーシスの制御において重要な役割を果たすステロイドオーファン受容体です。n-アミル2-[3,5-ジヒドロキシ-2-(1-ノナノイル)フェニル]酢酸は、サイトスポロンBの誘導体であり、親化合物であるサイトスポロンBよりも強力なNur77アクチベーターです。n-アミル2-[3,5-ジヒドロキシ-2-(1-ノナノイル)フェニル]酢酸で処理するとNur77がミトコンドリアへと遊走し、ミトコンドリアCyt cが細胞質へと放出され、ミトコンドリアAIFが細胞質と核の両方に再分布されます。
特徴および利点
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
A0987-BULK:
A0987-VAR:
A0987-IP:
A0987-5MG:
A0987-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.