製品名
DL-Asparagine monohydrate, ≥99.0% (NT)
アッセイ
≥99.0% (NT)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
white
mp
220 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChI Key
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
11180-BULK:
11180-100G:
11180-500G:
11180-VAR:
Chromatograms
application for HPLCアクティブなフィルタ