スキップする
A0802
アジピン酸ジヒドラジド-アガロース
saline suspension
別名:
Adipic acid dihydrazide agarose beads
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
10 mL
カートの在庫状況を確認する
¥31,000
50 mL
在庫from市川市大町368
¥113,000
この商品について
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
¥31,000
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥8 μmol per mL
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
11 atoms (when ligands (aldehydes, carboxylic acids) are coupled through free hydrazide groups)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
Application
Adipic acid dihydrazide Agarose can be used in proteomics and protein chromatography. It has been utilized in research for purifying and identifying the fungal phytotoxin Fusicoccin (FC), identifying RNA binding proteins that interact with RNA cis-elements, and enzyme purification such as peroxisomes from guinea pig liver.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.
ハザードコード
注意事項
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
保管分類
11 - Combustible Solids
一体何が起きているの?
WGK 3
引火点 (F)
Not applicable
引火点(°C)
Not applicable
PPE(個人用保護具)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
第一種指定化学物質
prtr
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
A0802-10ML:4548173184555 + A0802-100ML:4548173274768 + A0802-50ML:4548173184562
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)