Merck
A0512
Sigma-Aldrich
アミロース ジャガイモ由来
used as amylase substrate
別名:
α-Amylose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H10O5)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
potato
品質水準
形状
powder
不純物
amylopectin, essentially free
≤10% ethanol
≤2% butanol
white to off-white
溶解性
0.05 M NaOH: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
保管温度
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI Key
FYGDTMLNYKFZSV-PXXRMHSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アミロースは、デンプンに含まれる至る所にある炭水化物ポリマーであり、少数の α-1,6-結合の分岐点を持つα-1,4-結合で結合した長鎖で構成されています。通常、顆粒の無定形領域で見られます。6~8個の無水グルコース単位で構成されるヘリックスのターンを1つ持つ左巻きの αらせん構造を持ちます。
アプリケーション
ジャガイモ由来アミロースは、ヨウ素呈色比色法により米デンプンの見かけのアミロース含有量(ACC)を測定するためのスタンダードとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アミロースは、アミロペクチンと共にデンプンを構成するポリグルコース多糖体です。 アミロペクチンのグリコシド結合は、α-1,4結合です。アミロースは、アミラーゼの同定、識別、および特徴付けに使用されます。アミロースは、増粘剤、ゲル化剤、および乳化安定剤として使用されます。アミロースは、ドラッグデリバリーに利用できる可能性のあるフィルムや膜の調製に使用されます。
基質
血清アミラ-ゼの基質。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0512-VAR:
A0512-25G:4548174007204
A0512-5G:4548174007211
A0512-1G:4548174007181
A0512-BULK:
A0512-250MG:4548174007198
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shujun Wang et al.
Scientific reports, 6, 28271-28271 (2016-06-21)
A thorough understanding of starch gelatinization is extremely important for precise control of starch functional properties for food processing and human nutrition. Here we reveal the molecular mechanism of starch gelatinization by differential scanning calorimetry (DSC) in conjunction with a
Xingli Liu et al.
Carbohydrate polymers, 283, 119148-119148 (2022-02-15)
In order to provide a theoretical basis on how germination treatment modulated the pasting behaviors of starches from native and germinated waxy brown rice, impacts of germination on the molecular and supramolecular structures and pasting behaviors were evaluated. Multiple analytical
Caili Li et al.
Carbohydrate polymers, 245, 116557-116557 (2020-07-29)
High-amylose wheat starch (HAWS) and flour (HAWF) have the potential to deliver food products with enhanced nutritional functionality, but structure/function relationships are not well understood. We report the structural bases for differences in water absorption and pasting properties for HAWS
Rachmawati Rachmawati et al.
Biomacromolecules, 14(2), 575-583 (2013-01-16)
Several methods were used to investigate the possibility of preparing inclusion complexes between amylose and polytetrahydrofurans (PTHF) via direct mixing. Potato amylose (M(v) ∼ 200 kg/mol) and synthetic amylose (M(n) 42 kg/mol) were complexed with PTHF having different molecular weights
Ling Yan et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(10), 3748-3751 (2013-01-24)
Portable devices with the advantages of rapid, on-site, user-friendly, and cost-effective assessment are widely applied in daily life. However, only a limited number of quantitative portable devices are commercially available, among which the personal glucose meter (PGM) is the most