安全性情報
BCR467
Rice flour (amylose, high level)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥42,200
¥42,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥42,200
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥42,200
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
アナリシスノート
For more information please see:
BCR467
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Antibiotics: Amylose
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR467-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3