表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
5 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥18,900 |
25 mg | 在庫from市川市大町368 | ¥71,200 ¥60,520 |
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C23H36N6O5S · H2O
CAS番号:
分子量:
526.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
製品名
アルガトロバン 一水和物, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Baxter
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(NC(CCCNC(=N)N)C(=O)N3[C@H](C[C@@H](CC3)C)C(=O)O)c1c2c(ccc1)CC(CN2)C.O
InChI
1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17?,18-;/m1./s1
InChI key
AIEZTKLTLCMZIA-LINCPPCXSA-N
General description
アルガトロバン抗凝固剤は、L-アルギニンから合成され、光に曝露されると光分解します。
Application
Biochem/physiol Actions
アルガトロバンは効能と選択性のある一価のトロンビンを直接阻害剤です。二価DTI(ヒルジンとその類似体)が活動部位と非活性部位1の両方に結合するのに対して、活動部位にのみ直接結合(したがって一価)してダイレクトにトロンビンを阻害します。
アルガトロバンは効能と選択性のある一価のトロンビン直接阻害剤であり、臨床用抗凝血剤です。
アルガトロバンは親和性が高く、トロンビン活性部位におけるアルギニンに結合し、基質結合のための立体障害を引き起こします。アルガトロバンは血栓形成の防止に効果的で、未分画のヘパリンよりも血栓溶解を起こしやすい傾向があります。急性虚血性脳卒中の治療に推奨されます。
Features and Benefits
本化合物は、Baxterにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、 ここをクリックしてください。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under アルガトロバン 一水和物
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable