Merck
C6445
Sigma-Aldrich
コール酸ナトリウム 水和物
BioXtra, ≥99%
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-酸 ナトリウム塩, コール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
430.55 (anhydrous basis)
Beilstein:
3582354
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
anionic
品質水準
製品種目
BioXtra
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 900-1300
凝集数
2-3
不純物
≤0.05% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
CMC
9-15 mM (20-25°C)
溶解性
H2O: 1 M, clear, faintly yellow to yellow
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
HLB
18
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI Key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コール酸ナトリウム水和物は、膜タンパク質の抽出に使用される非変性界面活性剤です。
アプリケーション
コール酸ナトリウム水和物は、メソポーラスシリカにおける加圧プロモーター溶液の浸透を評価する研究で使用されています。
コール酸ナトリウム水和物は、次の用途で使用されています:
  • バイオフィルム形成に対する各胆汁酸塩の効果を検証するためのトリプティックソイブロス(TSB)を含むバイオフィルム増殖培地の成分として
  • ウエスタンブロットによるカンナビノイド受容体1(CB1)検出に対するその効果を研究するための界面活性剤として
  • SiO2/Siウエハ上で二硫化タングステン(WS2)を合成するための溶液Bを調製するための促進因子として
特徴および利点
  • pH範囲5~8
  • 膜テクノロジーや培養培地に適しています
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C6445-BULK:
C6445-500G:
C6445-VAR:
C6445-100G:
C6445-1KG:
C6445-25G:
C6445-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Infiltration of pressurized promoter solutions in a mesoporous silica
Punyamurtula and Qiao
Microporous Mater., 103, 5-5 (2007)
Fang Fang et al.
Journal of bacteriology, 191(18), 5743-5757 (2009-07-14)
Commensal lactobacilli frequently produce bile salt hydrolase (Bsh) enzymes whose roles in intestinal survival are unclear. Twenty-six Lactobacillus salivarius strains from different sources all harbored a bsh1 allele on their respective megaplasmids. This allele was related to the plasmid-borne bsh1
Mavis Jiarong Li et al.
Current protocols in protein science, 98(1), e100-e100 (2019-11-21)
Lipid nanodiscs provide a native-like lipid environment for membrane proteins, and they have become a valuable platform for the study of membrane biophysics. A range of biophysical and biochemical analyses are enabled when membrane proteins are captured in lipid nanodiscs.
Volkan K Köseoğlu et al.
Infection and immunity, 87(7) (2019-04-17)
Shigella flexneri is an intracellular bacterial pathogen that invades epithelial cells in the colonic mucosa, leading to bloody diarrhea. A previous study showed that S. flexneri forms biofilms in the presence of bile salts, through an unknown mechanism. Here, we
Thuc Hue Ly et al.
Nature communications, 7, 10426-10426 (2016-01-28)
Grain boundaries in monolayer transition metal dichalcogenides have unique atomic defect structures and band dispersion relations that depend on the inter-domain misorientation angle. Here, we explore misorientation angle-dependent electrical transport at grain boundaries in monolayer MoS2 by correlating the atomic
プロトコル
典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.