C9282
コール酸ナトリウム 水和物
BioReagent, suitable for cell culture
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-酸 ナトリウム塩, コール酸 ナトリウム塩
サイズを選択してください
¥13,600
サイズを選択してください
About This Item
¥13,600
おすすめの製品
由来生物
bovine bile
ovine bile
詳細
anionic
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 900-1300
凝集数
2-3
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
CMC
9-15 mM (20-25°C)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless to light yellow
HLB
18
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI Key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C9282-25G:
C9282-VAR:
C9282-500G:
C9282-BULK:
C9282-100G:
C9282-10G:
C9282-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)