Merck
94508
Sigma-Aldrich
3-[N,N-Dimethyl(3-palmitoylaminopropyl)ammonio]-propanesulfonate
別名:
3-[N,N-Dimethyl-N-(3-palmitamidopropyl)ammonio]propane-1-sulfonate, Amidosulfobetain-16
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H50N2O4S
CAS番号:
分子量:
462.73
Beilstein:
4016637
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
詳細
zwitterionic
形状
powder
分子量
462.73 g/mol
テクニック
electrophoresis: suitable
不純物
≤5.0% water
溶解性
H2O: 50 mg/mL, faintly turbid, faintly yellow (hot)
アプリケーション
detection
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C24H50N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-24(27)25-20-17-21-26(2,3)22-18-23-31(28,29)30/h4-23H2,1-3H3,(H-,25,27,28,29,30)
InChI Key
CLCSYZQBLQDRQU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Zwitterionic amidosufobetaine detergent which increases the solubilization of proteins, resulting in improved detection of proteins by 2D-electrophoresis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94508-VAR-F:
94508-BULK-F:
94508-1G-F:
94508-5G-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Herbert
Electrophoresis, 20(4-5), 660-663 (1999-05-27)
Two-dimensional (2-D) electrophoresis remains the highest resolution technique for protein separation and is the method of choice when complex samples need to be arrayed for characterisation, as in proteomics. However, in current proteome projects the total number of proteins identified