Merck
93834
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ニトロフェニル-α-D-マルトトリオシド
chromogenic, ≥95% (HPLC), powder or crystals
別名:
2-chloro-4-nitrophenyl O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-α-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-D-glucopyranoside, CNP-G3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥10,400
100 MG
¥34,400
¥10,400
出荷可能日2025年4月02日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥10,400
100 MG
¥34,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H34ClNO18
CAS番号:
分子量:
659.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
¥10,400
出荷可能日2025年4月02日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
2-クロロ-4-ニトロフェニル-α-D-マルトトリオシド, ≥95% (HPLC)
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)Oc4ccc(cc4Cl)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H34ClNO18/c25-8-3-7(26(37)38)1-2-9(8)39-22-18(35)15(32)20(11(5-28)41-22)44-24-19(36)16(33)21(12(6-29)42-24)43-23-17(34)14(31)13(30)10(4-27)40-23/h1-3,10-24,27-36H,4-6H2/t10-,11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
InChI Key
KMYYNUOXSFGLNX-XFNLHOCBSA-N
アプリケーション
2-クロロ-4-ニトロフェニル-α-D-マルトトリオシドは、α-アミラーゼの酵素活性を決定するためのアッセイの基質として使用されています。[1][2][3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93834-BULK:
93834-VAR:
93834-25MG:
93834-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kinetic determination of amylase on microtiter plates: an improved substrate.
J Laine et al.
Pancreas, 13(2), 217-217 (1996-08-01)
alpha-Amylase and alpha-glucosidase inhibitory saponins from Polyscias fruticosa leaves
Hanh TTH, et al.
Journal of Chemistry (2016)
Reference values for alpha-amylase in human serum and urine using 2-chloro-4-nitrophenyl-alpha-D-maltotrioside as substrate.
D Balsells et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 274(2), 213-217 (1998-08-07)
T Suganuma et al.
Carbohydrate research, 303(2), 219-227 (1997-11-14)
The degradation mechanism of a synthetic substrate, 2-chloro-4-nitrophenyl alpha-maltotrioside (CNP-G3), by human salivary alpha-amylase (HSA) was investigated by kinetic and product analyses. It was observed that the enzyme attacked the various CNP-maltooligosaccharides (CNP-G3 to CNP-G6) releasing free CNP. Addition of
Sergio Alcalá-Alcalá et al.
International journal of pharmaceutics, 489(1-2), 139-147 (2015-05-06)
This work presents an evaluation of the adsorption/infiltration process in relation to the loading of a model protein, α-amylase, into an assembled biodegradable polymeric system, free of organic solvents and made up of poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid (PLGA). Systems were assembled in