形状
powder or crystals
分子量
average mol wt 124.6
pH
8.7±0.1 (37 °C, 0.05 M)
9.0±0.1 (25 °C, 0.05 M)
9.6±0.1 (5 °C, 0.05 M)
溶解性
H2O: 0.67 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93394-VAR:
93394-100G:
93394-25G:
93394-250G:
93394-BULK:
試験成績書(COA)