製品種目
BioXtra
形状
powder
不純物
≤10% water
色
white
溶解性
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
λ
10 mg/mL in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86524-250G-F:
86524-10G-F:
86524-BULK-F:
86524-50G-F:
86524-VAR-F:
86524-100G-F:
86524-500G-F:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
関連コンテンツ
Dextrans are polysaccharides with molecular weights ≥1,000 Dalton, featuring a linear backbone of α-linked d-glucopyranosyl repeating units.