Merck
21906
Sigma-Aldrich
カルボキシメチル-β-シクロデキストリン ナトリウム塩
別名:
ナトリウム CM-β-シクロデキストリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
solid
不純物
10% water
mp
~245 °C (dec.)
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES記法
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H]2O[C@H]3O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]4O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]5O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]6O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]7O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](COCC(O)=O)[C@@H](O[C@H]1O[C@@H]2COCC(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]8O)[C@@H](O)[C@@H]7O)[C@@H](O)[C@@H]6O)[C@@H](O)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/C56H84O49/c57-22(58)8-85-1-15-43-29(71)36(78)50(92-15)100-44-16(2-86-9-23(59)60)94-52(38(80)31(44)73)102-46-18(4-88-11-25(63)64)96-54(40(82)33(46)75)104-48-20(6-90-13-27(67)68)98-56(42(84)35(48)77)105-49-21(7-91-14-28(69)70)97-55(41(83)34(49)76)103-47-19(5-89-12-26(65)66)95-53(39(81)32(47)74)101-45-17(3-87-10-24(61)62)93-51(99-43)37(79)30(45)72/h15-21,29-56,71-84H,1-14H2,(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)(H,67,68)(H,69,70)/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,29+,30+,31+,32+,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-/m1/s1
InChI Key
WROHVVIPQXODQM-LYSKQWNXSA-N
詳細
カルボキシメチル-β-シクロデキストリンは、β-シクロデキストリンの負に帯電した誘導体であり、向流移動性を示す能力を有するため、一般的に中性および塩基性の分析対象物のキラル分析に使用されています。[1]
アプリケーション
シクロデキストリン(CD)は、α(1→4)グリコシド結合を介して接続されたD-グルコース単位で構成される環状オリゴ糖です。一般的なシクロデキストリンは6個(α-CD)、7個(β-CD)または8個(gamma-CD)のD-グルコース単位を含みます。シクロデキストリンは、2位、3位および/または6位のエステル化によって誘導体化されることがあります。
カルボキシメチル-β-シクロデキストリン(CMBCD)は、認識および分離技術の開発に使用され、キラル特性とサイズに基づいてエナンチオマーを分解します。カルボキシメチル-β-シクロデキストリンは、キャピラリー電気泳動によるキラル選択と分離に使用されます。カルボキシメチル-β-シクロデキストリンは、ナノキャリアなどの薬物送達媒体の開発や、核酸トランスフェクション剤として使用されます。
アナリシスノート
平均置換度 (DS) 約3
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範な多糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21906-5G:
21906-1G:
21906-BULK:
21906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Felipe A Oyarzun-Ampuero et al.
Macromolecular bioscience, 12(2), 176-183 (2011-11-24)
A new nanomedicine consisting of chitosan/carboxymethyl-β-cyclodextrin loaded with unfractioned or low-molecular-weight heparin is described and its potential in asthma treatment is evaluated. The nanoparticles are prepared by ionotropic gelation showing a size that between 221 and 729 nm with a
Li-Li Ren et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 10(11), 7262-7265 (2010-12-09)
Mammalian cochlear hair cells don't regenerate naturally after injury, which usually leave permanent hearing loss. Math1 gene is a positive regulator of hair cell differentiation during cochlear development and was proved to be very critical in hair cell regeneration in
Selective recognition and separation of nucleosides using carboxymethyl-β-cyclodextrin functionalized hybrid magnetic nanoparticles.
Badruddoza AZ, Junwen L, et al.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 92, 223-231 (2012)
Chiral Separations: Methods and Protocols
Methods in Molecular Biology (2004)
Thitirat Mantim et al.
Electrophoresis, 33(2), 388-394 (2011-12-16)
CE methods with capacitively coupled contactless conductivity detection (C(4)D) were developed for the enantiomeric separation of the following stimulants: amphetamine (AP), methamphetamine (MA), ephedrine (EP), pseudoephedrine (PE), norephedrine (NE) and norpseudoephedrine (NPE). Acetic acid (pH 2.5 and 2.8) was found