82265
別名:
Membrane Clostridium perfringens Selective Supplement II
1 of 10
Millipore
75605
HiCrome™ m-CP寒天原料
51962
m-CP選択的サプリメントI
17194
Park and Sanders Selective Supplement II
P9352
Perfringens T.S.C. supplement
53436
Perfringens S.F.P. Selective Supplement
1.00888
Clostridium perfringens selective supplement
12398
CP ChromoSelect Agar
Sigma-Aldrich
T6399
トリクロロ酢酸
1.10274
Sterikon® Plus Bioindicator
39727
Perfringens Agar Basis
sterile
100
liquid
limited shelf life, expiry date on the label
environmentalfood and beveragesmicrobiology
2-8°C
Clostridium spp.
マイクロバイオロジー
微生物検査用培地
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Eyeshields, Gloves
82265-5VL-BULK-F: 82265-1VL-F: 82265-BULK-F: 82265-1VL-BULK: 82265-VAR-F: 82265-5VL-F: 82265-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
74303
Legionella Agar Base
309966
ジエチルエーテル