Merck
83866
Sigma-Aldrich
D-リボース 1-リン酸 ビス(シクロヘキシルアンモニウム)塩
≥99.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11O8P · 2C6H13N
CAS番号:
分子量:
428.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99.0% (TLC)
フォーム
powder
beige
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3OC(OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-1-2-3(7)4(8)5(12-2)13-14(9,10)11/h2*6H,1-5,7H2;2-8H,1H2,(H2,9,10,11)/t;;2-,3-,4-,5?/m..1/s1
InChI Key
SSHMAENVNUVVFI-VNISEONSSA-N
アプリケーション
D-Ribose 1-phosphate is used to identify, differentiate and characterize phosphopentomutase(s) and nucleoside phosphorylases such as the uridine phosphorylase(s).
その他情報
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83866-1MG:
83866-10MG:
83866-50MG:
83866-250MG:
83866-VAR:
83866-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)