Merck
83637
Sigma-Aldrich
酪酸レゾルフィン
suitable for fluorescence, ≥95% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H13NO4
CAS番号:
分子量:
283.28
Beilstein:
1140868
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
アッセイ
≥95% (TLC)
形状
powder or crystals
mp
136-138 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (lipase)
λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C16H13NO4/c1-2-3-16(19)20-11-5-7-13-15(9-11)21-14-8-10(18)4-6-12(14)17-13/h4-9H,2-3H2,1H3
InChI Key
RGJTZDRUTUWWTD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
リパーゼ、コリンエステラーゼの蛍光発生基質に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83637-100MG:
83637-25MG:
83637-VAR:
83637-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mapping substrate selectivity of lipases from thermophilic fungi
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 49, 104-112 (2007)
Christopher M Goins et al.
Biochemistry, 57(16), 2383-2393 (2018-03-31)
Tetrahydrolipstatin (THL) is a covalent inhibitor of many serine esterases. In mycobacteria, THL has been found to covalently react with 261 lipid esterases upon treatment of Mycobacterium bovis cell lysate. However, the covalent adduct is considered unstable in some cases