アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder or crystals
mp
223 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
蛍光検出
λex 500 nm; λem 593 nm in 0.1 M phosphate pH 8.0 (chymotrypsin)
λex 540 nm; λem 590 nm in DMSO
λex 571 nm; λem 584 nm (Reaction product)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C14H9NO4/c1-8(16)18-10-3-5-12-14(7-10)19-13-6-9(17)2-4-11(13)15-12/h2-7H,1H3
InChI Key
UJWKHDKBOVPINX-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83636-BULK:
83636-100MG:
83636-25MG:
83636-VAR:
試験成績書(COA)