Merck
76503
Sigma-Aldrich
Ovalbumin-Atto 594 conjugate
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
形状
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
蛍光検出
λex 601 nm; λem 627 nm in PBS
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
アプリケーション
Fluorescent labeled ovalbumin is used as endocytic tracer.
アナリシスノート
非抱合色素は全蛍光の5%以下
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3