安全性情報
428029
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
Tablets, An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
別名:
SDS Tablets, Sodium Dodecyl Sulfate Tablets
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H25O4S · Na
CAS番号:
分子量:
288.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
分子量
micellar wt 18,000
包装
pkg of 50 tablets
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
凝集数
62
CMC
7-10 mM
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI Key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
詳細
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids. Aggregation number: 62; CMC: 7-10 mM; micellar weight: 18,000.
警告
Toxicity: Flammable (J)
物理的形状
Each tablet contains 0.5 g SDS.
調製ノート
Dissolve one tablet in the desired volume of H₂O.
再構成
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
その他情報
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F
引火点(℃)
170 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
428029-EA:
428029-1EA:
試験成績書(COA)