Merck
75734
Sigma-Aldrich
Fluorescent IEF-Marker pI 8.1 solution
3 mg/mL in H2O
別名:
IEF-Marker fluorescent pI 8.1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 μL
¥29,000
¥29,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 μL
¥29,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
¥29,000
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ
フォーム
liquid
品質水準
濃度
3 mg/mL in H2O
蛍光検出
λex 340 nm; λem 420 nm in 0.1 M Tris pH 8.1
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、マーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大1 μL/レーン)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
75734-VAR-F:
75734-200UL-F:
75734-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)