Merck
74613
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate 0.16M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerol 20% (v/v) solution
別名:
Crystallization solution 19/Kit No 75403
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
形状
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.03 g/mL at 20 °C
保管温度
2-8°C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
74613-BULK-F:
74613-10ML-F:
74613-VAR-F:
74613-100ML-F:
試験成績書(COA)