Merck
73499
Sigma-Aldrich
Atto MB2-NHSエステル
Methylene Blue derivative, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
製品73499は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
フォーム
solid
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV吸収
λ: 652-658 nm Amax
保管温度
−20°C
詳細
Atto MB2 NHS ester is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 NHS ester is moderately hydrophilic.
find more information here
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
Jan Code
73499-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. what is the molecular weight of this?
    1 回答
    1. The molecular weight of the product is 553 g/mol.