Merck
68606
Sigma-Aldrich
Atto 594-Streptavidin
BioReagent, suitable for fluorescence
別名:
Streptavidin-Atto 594
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥67,900
¥67,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥67,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
¥67,900
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
製品種目
BioReagent
フォーム
solid
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in PBS (buffer)
UV吸収
λ: 604-610 nm Amax
適合性
corresponds for SDS-PAGE
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
Atto 594 is a novel fluorescent label belonging to the class of Rhodamine dyes. The dye is designed for application in the area of life science, e.g. labeling of DNA, RNA or proteins. Characteristic features of the label are strong absorption, high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, excellent water solubility, and very little triplet formation. After coupling to a substrate Atto 594 carries a net electrical charge of -1.
find more information here
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
アナリシスノート
dye-to-protein ration (molar) ≥1.5
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
68606-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)