アッセイ
≥97.0% (HPCE)
形状
solid
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
蛍光検出
λex 330 nm; λem 402 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
適合性
suitable for fluorescence
SMILES記法
COc1ccc2C=C(C(O)=O)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H8O5/c1-15-7-3-2-6-4-8(10(12)13)11(14)16-9(6)5-7/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
VEEGNDSSWAOLFN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
64948-100MG:
64948-BULK:
64948-VAR:
64948-500MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.