Merck
08450
Sigma-Aldrich
7-Amino-4-methyl-3-coumarinacetic acid N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
別名:
7-(ジメチルアミノ)クマリン-4-酢酸-NHS, 7-アミノ-4-メチル-3クマリニルアセチル, AMCA-NHS, スクシンイミジル-7-アミノ-4-メチルクマリン-3-アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14N2O6
CAS番号:
分子量:
330.29
Beilstein:
9007679
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPLC)
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
蛍光検出
λex 354 nm; λem 440 nm in methanol
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)C(=O)Oc3cc(N)ccc13
InChI
1S/C16H14N2O6/c1-8-10-3-2-9(17)6-12(10)23-16(22)11(8)7-15(21)24-18-13(19)4-5-14(18)20/h2-3,6H,4-5,7,17H2,1H3
InChI Key
ILKQVTIMOGNSAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
AMCA-NHSは、まずアミノ基と反応させ、次いでDTPA無水物と反応させてLRETベースの分析に使用するドナーユーロピウムキレート蛍光色素を作製するのに利用されてきました。ドナー色素として作用してFRETベースの研究に利用するほか、受容体色素としてフルオレセイン-5-イソチオシアナートと組み合わせることもできます。タンパク質、ペプチド、抗体、およびその他の生分子(pH 7.0~9.0)の第一級アミン基と反応する青色蛍光色素です。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Labeling of lysyl residues in proteins
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
08450-5MG:
08450-25MG:
08450-BULK:
08450-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H I Stefanova et al.
Biochemistry, 32(1), 356-362 (1993-01-12)
The (Ca(2+)-Mg2+)-ATPase of sarcoplasmic reticulum was labeled with the succinimidyl ester of 7-amino-4-methylcoumarin-3-acetic (AMCA). Although a large number of residues were labeled, it was found that Lys-492 was labeled preferentially at pH values between 6 and 8, consistent with an