グレード
for amino acid analysis
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
6.17 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
548 °F
含みます
~0.0005% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
24.5 %
不純物
≤0.002% peroxides (as H2O2)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
蒸発残留物質
≤0.003%
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
n20/D 1.402
bp
124-125 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
in accordance for suitability for amino acid analysis (as solvent for ninhydrin dyeing reagent)
SMILES記法
COCCO
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
64719-BULK-F:
64719-1L-F:4548173222653
64719-2.5L-F:4548173222646
64719-250ML-F:4548173222639
64719-VAR-F:
アクティブなフィルタ