Merck
296295
Sigma-Aldrich
アニソール
Anisole
anhydrous, 99.7%
別名:
メチルフェニルエーテル, メトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥7,010
1 L
¥9,990
2 L
¥13,600
¥7,010
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥7,010
1 L
¥9,990
2 L
¥13,600
About This Item
化学式:
CH3OC6H5
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
506892
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
eCl@ss:
39023603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
99.7%
bp:
154 °C (lit.)
蒸気圧:
10 mmHg ( 42.2 °C)
¥7,010
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 42.2 °C)
アッセイ
99.7%
フォーム
liquid
自己発火温度
887 °F
expl. lim.
8 %
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
154 °C (lit.)
mp
−37 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アニソールは以下のような反応を受けます:
  • 酢酸中で無水酢酸とゼオライト触媒によるフリーデルクラフツアシル化により4-メトキシアセトフェノンを高選択性で生成。[1]
  • 溶媒フリーマイクロ波照射条件下で無水安息香酸とのビスマストリフラート触媒によるフリーデルクラフツベンゾイル化により4-メトキシベンゾフェノンの生成。[2]
また、熱分解実験でのリグニンの主要タールの代用として用いられることがあります。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
125.1 °F - closed cup
引火点(℃)
51.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296295-2L:
296295-8L:
296295-5X1ML:
296295-6X1L:
296295-4X2L:
296295-5X1ML-KC:
296295-1ML-KC:
296295-BULK:
296295-1L-KC:
296295-1L:
296295-20L:
296295-VAR:
296295-900ML:
296295-QS-18L-P1:
296295-18L:
296295-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Greener Friedel?Crafts Acylation Using Microwave?Enhanced Reactivity of Bismuth Triflate in the Friedel?Crafts Benzoylation of Aromatic Compounds with Benzoic Anhydride
Tran PH, et al
ChemistrySelect, 2(1), 571-575 (2017)
Detailed kinetic study of anisole pyrolysis and oxidation to understand tar formation during biomass combustion and gasification
Nowakowska M, et al.
Combustion and Flame, 161(6), 1474-1488 (2014)
Selective vapor-phase hydrodeoxygenation of anisole to benzene on molybdenum carbide catalysts.
Lee WS, et al.
J. Catal., 319, 44-53 (2014)
A Novel Friedel-Crafts Acylation Reaction of Anisole for Production of 4-Methoxyacetophenone with High Selectivity and Sufficient Reusability of Mordenite Zeolite Catalyst
Makihara M & Komura K
Green and Sustainable Chemistry, 7(03), 185-185 (2017)
C13 Nuclear magnetic resonance spectroscopy. II. Phenols, anisole and dimethoxybenzenes.
Lauterbur PC.
Journal of the American Chemical Society, 83(8), 1846-1852 (1961)
資料
蛍光消光顕微鏡(FQM)法は、グラフェンやMoS2などの2次元材料を高速、安価、高い信頼性で可視化できる方法です。
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー