グレード
ACS reagent
蒸気圧
1.3 hPa ( 885 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
crystalline powder
powder, crystals or chunks
不純物
≤0.01 meq/g Titr. base
≤0.03 meq/g Titr. acid
≤0.1% K2SiF6
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
mp
858 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
402931-25KG:
402931-5G:4548173940144
402931-BULK:
402931-100G:4548173940113
402931-VAR:
402931-500G:4548173940137
402931-12KG:4548173940120